Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RanBP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9323R-A680
BOSSBS-9323R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9323R-A680
Anti-RanBP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The nuclear pore complex protein, Ran-binding protein 2 (Ran BP-2 or Nup358), contains four Ran-binding domains. Ran BP-2 is a large scaffold cyclophilin-related protein expressed in photoreceptor cells. Ran BP-2 localisation at cytoplasmic fibrils emanating from the nuclear pore complex and interaction with the Ran-GTPase support its role in nucleocytoplasmic transport processes. In humans, the Ran BP-2 gene is partially duplicated in a gene cluster and lies in a hot spot for recombination on chromosome 2q. This genetic heterogeneity renders further significance of this genomic region in human disease due to its possible involvement in genetically linked disorders such as juvenile nephronophthisis, congenital hepatic fibrosis and chorioretinal dysplasia.

Type: Primary
Antigen: RanBP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 1151-1350/3220
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat; Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité