Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ASZ1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9325R-A750
BOSSBS-9325R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9325R-A750
Anti-ASZ1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Plays a central role during spermatogenesis by repressing transposable elements and preventing their mobilisation, which is essential for the germline integrity. Acts via the piRNA metabolic process, which mediates the repression of transposable elements during meiosis by forming complexes composed of piRNAs and Piwi proteins and governs the methylation and subsequent repression of transposons. Its association with pi-bodies suggests a participation in the primary piRNAs metabolic process. Required prior to the pachytene stage to facilitate the production of multiple types of piRNAs, including those associated with repeats involved in the regulation of retrotransposons. May act by mediating protein-protein interactions during germ cell maturation (By similarity).

Type: Primary
Antigen: ASZ1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 151-250/475
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité