Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LRCH3 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-9329R-FITC
BOSSBS-9329R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-9329R-FITC
Anti-LRCH3 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Members of the leucine-rich repeat family includes LRCH1, LRCH2, LRCH3 and LRCH4. All family members contain one calponin-homology domain and nine leucine-rich repeats. The best characterized leucine-rich repeat family member is LRCH4, which is suggested to be involved in ligand binding in the brain, with expression observed primarily in the hippocampus. As a cell adhesion molecule and signal receptor, LRCH4 may play an important role in maintenance of hippocampus-dependent memories, with defects in the gene possibly contributing to a loss of long-term memory. The gene encoding LRCH3 maps to human chromosome 3, which spans 200 million base pairs and encodes between 1,100 and 1,500 genes. There are three isoforms of LRCH3 that are produced as a result of alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LRCH3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité