Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NHLRC1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-9331R
BOSSBS-9331REA 719 EUR InStock
BOSSBS-9331R
Anti-NHLRC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Progressive myoclonic epilepsy type 2 (EPM2), also called Lafora disease, is an autosomal recessive disease characterized by grand mal seizures and/or myoclonus at about 15 years of age. Rapid and severe mental deterioration follows, often with psychotic features. Survival is less than 10 years after onset. Starch-like, endoplasmic reticulum-associated polyglucosans, called Lafora bodies, can be observed in brain, muscle, liver and heart. One cause of Lafora disease is due to mutations in NHLRC1, the gene encoding Malin. Forty-nine different mutations in NHLRC1 have been shown to cause EPM2. Malin, also called NHL repeat-containing protein 1, is a single subunit E3 ubiquitin ligase, containing 6 NHL repeats and 1 RING-type zinc finger. Malin’s RING domain is responsible for its ability to mediate ubiquitination. Malin interacts with and polyubiquitinates Laforin, a protein also implicated in EPM2. Malin localizes to the endoplasmic reticulum and, to a lesser extent, in the nucleus. Malin is expressed in brain, cerebellum, spinal cord, medulla, heart, liver, skeletal muscle and pancreas.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: NHLRC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité