Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MARCH2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-9336R-CY7
BOSSBS-9336R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9336R-CY7
Anti-MARCH2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Ubiquitination is an important mechanism through which three classes of enzymes act in concert to target short-lived or abnormal proteins for destruction. The three classes of enzymes involved in ubiquitination are the ubiquitin-activating enzymes (E1s), the ubiquitin-conjugating enzymes (E2s) and the ubiquitin-protein ligases (E3s). MARCH2 (membrane-associated ring finger (C3HC4) 2), also known as RNF172 or HSPC240, is a 246 amino acid multi-pass membrane protein that localizes to the endoplasmic reticulum and contains one RING-CH-type zinc finger. Expressed in a variety of tissues, MARCH2 functions as an E3 ubiquitin-protein ligase that is thought to mediate the ubiquitination and subsequent degradation of CD71 and B7-2 and may be involved in endosomal protein trafficking.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MARCH2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité