Anti-MARCH11 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-9345R-CY3
BOSSBS-9345R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9345R-CY3
Anti-MARCH11 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
E3 ubiquitin-protein ligase that mediates polyubiquitination of CD4. E3 ubiquitin ligases accept ubiquitin from an E2 ubiquitin-conjugating enzyme in the form of a thioester and then directly transfer the ubiquitin to targeted substrates. May play a role in ubuquitin-dependent protein sorting in developmenting spermatids.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: MARCH11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité