Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Proteasome 19S 10B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-9346R
BOSSBS-9346REA 712 EUR InStock
BOSSBS-9346R
Anti-Proteasome 19S 10B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The 26S proteasome is a large complex involved in the intracellular degradation of proteins in eukaryotes. Ubiquitination by E3 ubiquitin ligases targets proteins for degradation by this complex. The 26S proteasome plays an important role in the regulation of many biological processes. It is composed of over 30 different subunits and contains at least two copies of each subunit. Assembly of this large complex is ATP-dependent. Due to its size, it is fairly unstable and often disassociates into subcomplexes (including a 20S core and two 19S regulatory complexes). The 26s proteasome p42A (also known as Rpn7 in yeast and S10 in human) is one of at least nine, non-ATPase lid subunits of the 19S regulatory complex. It is important in the proper assembly and stability of the 26S proteasome. The 19S regulatory complex recognizes ubiquitinated proteins, removes the ubiquitin chains and translocates the proteins to the 20S core for degradation.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: Proteasome 19S 10B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité