Anti-Proteasome 19S S3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-9347R-A647
BOSSBS-9347R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9347R-A647
Anti-Proteasome 19S S3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Acts as a regulatory subunit of the 26 proteasome which is involved in the ATP-dependent degradation of ubiquitinated proteins.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: Proteasome 19S S3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité