Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PSMA7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-9356R-CY7
BOSSBS-9356R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9356R-CY7
Anti-PSMA7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The proteasome is a multicatalytic proteinase complex which is characterized by its ability to cleave peptides with Arg, Phe, Tyr, Leu, and Glu adjacent to the leaving group at neutral or slightly basic pH. The proteasome has an ATP-dependent proteolytic activity. Plays an important role in the regulation of cell proliferation or cell cycle control, transcriptional regulation, immune and stress response, cell differentiation, and apoptosis. Interacts with some important proteins involved in transcription factor regulation, cell cycle transition, viral replication and even tumor initiation and progression. Inhibits the transactivation function of HIF-1A under both normoxic and hypoxia-mimicking conditions. The interaction with EMAP2 increases the proteasome-mediated HIF-1A degradation under the hypoxic conditions. Plays a role in hepatitis C virus internal ribosome entry site-mediated translation. Mediates nuclear translocation of the androgen receptor (AR) and thereby enhances androgen-mediated transactivation. Promotes MAVS degradation and thereby negatively regulates MAVS-mediated innate immune response.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PSMA7/Proteasome 20S alpha 7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité