Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-OCEL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9368R-A750
BOSSBS-9368R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9368R-A750
Anti-OCEL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
OCEL1, is a 264 amino acid protein that is encoded by a gene which maps to human chromosome 19. Chromosome 19, which consists of over 63 million bases, houses approximately 1,400 genes and is recognised for having the greatest gene density of the human chromosomes. It is the genetic home for a number of immunoglobulin (Ig) superfamily members, including the killer cell and leukocyte Ig-like receptors, a number of ICAMs, the CEACAM and PSG family and Fc receptors (FcRs). Key genes for eye color and hair color also map to chromosome 19.

Type: Primary
Antigen: OCEL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 171-264/264
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité