Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Anti-PGGT1B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9372R-A750
BOSSBS-9372R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9372R-A750
Anti-PGGT1B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Protein geranylgeranyltransferase type I (GGTase-I) transfers a geranylgeranyl group to the cysteine residue of candidate proteins containing a C-terminal CAAX motif in which 'A' is an aliphatic amino acid and 'X' is leucine (summarised by Zhang et al., 1994 [PubMed 8106351]). The enzyme is composed of a 48-kD alpha subunit (FNTA; MIM 134635) and a 43-kD beta subunit, encoded by the PGGT1B gene. The FNTA gene encodes the alpha subunit for both GGTase-I and the related enzyme farnesyltransferase.[supplied by OMIM, Mar 2010]

Type: Primary
Antigen: PGGT1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
More Product Information
Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..