Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PGGT1B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-9372R-CY5.5
BOSSBS-9372R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9372R-CY5.5
Anti-PGGT1B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Protein geranylgeranyltransferase type I (GGTase-I) transfers a geranylgeranyl group to the cysteine residue of candidate proteins containing a C-terminal CAAX motif in which 'A' is an aliphatic amino acid and 'X' is leucine (summarized by Zhang et al., 1994 [PubMed 8106351]). The enzyme is composed of a 48-kD alpha subunit (FNTA; MIM 134635) and a 43-kD beta subunit, encoded by the PGGT1B gene. The FNTA gene encodes the alpha subunit for both GGTase-I and the related enzyme farnesyltransferase.[supplied by OMIM, Mar 2010]

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PGGT1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité