Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRIM54 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-9376R-CY5
BOSSBS-9376R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9376R-CY5
Anti-TRIM54 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
MuRF1, is a nuclear protein that interacts with SMT3b and the large myofibrillar protein Titin. In muscle cells, MuRF2 (RFN29) regulates gene expression and protein turnover. It localizes to the cytoplasm, but under atrophic conditions it is detected in the nucleus. MuRF2 can form oligomers with various other proteins, including Titin and Myosin. MuRF3, also designated tripartite motif-containing 54 (TRIM54) or ring finger protein 30 (RNF30), interacts with tubulin and stabilizes microtubules duing myotube formation. It is a cytoplasmic protein the localizes to the Z-lines in skeletal muscles, while MuRF2 localizes to the sarcomeric M-band in cardiomyocytes. MuRF3 shares 77% and 65% sequence identity with MuRF1 and MuRF2, respectively. MuRF1-3 share a conserved N-terminal RING domain and zinc-binding B-box motif, and two coiled-coil dimerization motif boxes, in their central regions.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TRIM54
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité