Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MKRN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-9379R-CY5
BOSSBS-9379R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9379R-CY5
Anti-MKRN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
The Makorins are a family of putative ribonucleoproteins containing two to four C3H zinc fingers that may confer RNA-binding. In addition, they contain a C3HC4 RING zinc finger that allows them to function as E3 ubiquitin ligases. Makorin-2, also known as RNF62, HSPC070 or MKRN2, is a widely expressed, evolutionarily conserved protein with four C3H-type zinc fingers (three at the N-terminus and one at the C-terminus), one RING-type zinc finger and a cysteine and histidine motif similar to that found in Makorin-1. In Xenopus, Makorin-2 functions, via PI 3-kinase/Akt signaling, as a negative regulator of neurogenesis. In humans, Makorin-2 is overexpressed in various cancer cell lines, suggesting a possible role of Makorin-2 in tumor progression. In addition, Makorin-2 is co-expressed with Raf-1 in the same tissues and cell lines.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MKRN2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité