Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MID1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-9380R-A488
BOSSBS-9380R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9380R-A488
Anti-MID1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Midline-1 (Tripartite motif-containing protein 18, Putative transcription factor XPRF, RING finger protein 59) is a 667 amino acid protein encoded by the human gene MID1. Midline-1 belongs to the TRIM/RBCC family and contains two B box-type zinc fingers, one B30.2/SPRY domain, one COS domain, one fibronectin type-III domain and one RING-type zinc finger. Midline-1 is believed to have E3 ubiquitin ligase activity which targets the catalytic subunit of protein phosphatase 2 for degradation. It is a cytoplasmic protein found as a homodimer or heterodimer with Midline-2. It also interacts with IGBP1 (Lymphocyte signaling protein A4). Defects in MID1 are the cause of Opitz syndrome type I (OS-I). OS-I is an X-linked recessive disorder characterized by hypertelorism, genital-urinary defects such as hypospadias in males and splayed labia in females, lip-palate-laryngotracheal clefts, imperforate anus, developmental delay and congenital heart defects. OS-I mutations produce proteins with a decreased affinity for microtubules.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MID1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité