Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LRSAM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-9387R-CY3
BOSSBS-9387R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9387R-CY3
Anti-LRSAM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
LRSAM1 is an E3 ubiquitin-protein ligase that mediates monoubiquitination of TSG101 at multiple sites, leading to inactivation of the ability of TSG101 to sort endocytic (EGF receptors) and exocytic (HIV-1 viral proteins) cargos. It selectively regulates cell adhesion molecules and plays a role in receptor endocytosis and viral budding. LRSAM1 contains a RING-type zinc finger, 5 leucine-rich repeats and 1 SAM (sterile alpha motif) domain. The coiled coil domains interact with the SB domain of TSG101. The PTAP motifs mediate the binding to UEV domains. There are 3 isoforms produced by alternative splicing.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LRSAM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité