Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CNOT8 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-9388R-CY5.5
BOSSBS-9388R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9388R-CY5.5
Anti-CNOT8 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
The CCR4-NOT complex is an evolutionarily conserved, multi-component complex known to be involved in transcription as well as mRNA degradation. Various subunits within the complex are involved in influencing nuclear hormone receptor activities. The CCR4-NOT complex is also involved in the regulation of Histone H3 lysine 4 methylation through a ubiquitin-dependent pathway that likely involves the proteasome. CNOT8 (CCR4-NOT transcription complex subunit 8), also known as CALIF or POP2, is a 292 amino acid protein that localizes to both the nucleus and the cytoplasm and functions as part of the CCR-NOT complex. Expressed ubiquitously, CNOT8 plays a role in transcriptional regulation for a diverse set of processes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CNOT8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité