Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CHAF1A Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-9392R-FITC
BOSSBS-9392R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-9392R-FITC
Anti-CHAF1A Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Core component of the CAF-1 complex, a complex thought to mediate chromatin assembly in DNA replication and DNA repair. Assembles histone octamers onto replicating DNA in vitro. CAF-1 performs the first step of the nucleosome assembly process, bringing newly synthesized histones H3 and H4 to replicating DNA; histones H2A/H2B can bind to this chromatin precursor subsequent to DNA replication to complete the histone octamer. CHAF1A binds to histones H3 and H4. It may play a role in heterochromatin maintenance in proliferating cells by bringing newly synthesized cbx proteins to heterochromatic DNA replication foci (By similarity). The CCR4-NOT complex functions as general transcription regulation complex. Also involved in vitamin D-coupled transcription regulation via its association with the WINAC complex, a chromatin-remodeling complex recruited by vitamin D receptor (VDR), which is required for the ligand-bound VDR-mediated transrepression of the CYP27B1 gene.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CHAF1A
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité