Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VPRBP Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-9393R-FITC
BOSSBS-9393R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-9393R-FITC
Anti-VPRBP Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
P55 is an extensively palmitoylated erythrocyte membrane protein, and a member of the MAGUK family. P55 also resists salt extraction, resulting in a high affinity for the plasma membrane. P55 contains a PDZ/DHR domain, a conserved SH-3 domain that appears to suppress tyrosine kinase activity of various oncoproteins, a 39-amino acid motif that binds to cytoskeletal protein 4.1R, and a guanylate kinase-like domain. Interaction with glycophorin C (GPC) and 4.1R suggests that p55 may play a role in the dynamic regulation in the erythrocyte membrane. In addition, p55 gene expression in vivo may be associated with a CpG island. P55 is constitutively expressed in K562 erythroleukemia cells during erythropoiesis and undergoes a 2-fold amplification after induction.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: VPRBP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité