Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DCAF12 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-9394R
BOSSBS-9394REA 691 EUR InStock
BOSSBS-9394R
Anti-DCAF12 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
WD-repeats are motifs that are found in a variety of proteins and are characterized by a conserved core of 40-60 amino acids that commonly form a tertiary propeller structure. While proteins that contain WD-repeats participate in a wide range of cellular functions, they are generally involved in regulatory mechanisms concerning chromatin assembly, cell cycle control, signal transduction, RNA processing, apoptosis and vesicular trafficking. WDR40A (WD-repeat-containing protein 40A), also known as DDB1- CUL4-associated factor 12, is a 453 amino acid cytoplasmic protein that contains four WD-repeats. WDR40A is highly expressed in some cancer cell lines, lung cancer tissues and normal testis. A probable substrate receptor for CUL4-DDB1 E3 ubiquitin-protein ligase complex, WRD40A is suggested to interact with DDB1. WDR40A is encoded by a gene mapping to human chromosome 9p13.3. Human chromosome 9 houses over 900 genes and comprises nearly 4% of the human genome.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: DCAF12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité