Anti-C7orf12 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-9403R-A680
BOSSBS-9403R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9403R-A680
Anti-C7orf12 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
C7orf12.
Type: Primary
Antigen: C7orf12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 201-300/797
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité