Anti-C7orf12 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-9403R-A750
BOSSBS-9403R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9403R-A750
Anti-C7orf12 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
C7orf12.
Type: Primary
Antigen: C7orf12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 201-300/797
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité