Anti-CC85C Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-9405R-A750
BOSSBS-9405R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9405R-A750
Anti-CC85C Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
CC85C.
Type: Primary
Antigen: CC85C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 1-100/419
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité