Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-OIF Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-9407R-A350
BOSSBS-9407R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9407R-A350
Anti-OIF Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
The small leucine-rich proteoglycan (SLRP) family of proteins contains various proteins such as Decorin, Biglycan, Fibromodulin, Keratocan, Lumican, Osteoadherin and Osteoglycin. These proteins all have similar functions as they all mediate extracellular matrix organization and act as binding partners of TGF beta. Osteoglycin, which also may be designated osteoinductive factor (OIF), is a secreted protein detected in bone tissues. Osteoglycin induces the formation of bone in conjunction with either TGF-beta-1 or TGF-beta-2. The precursor form of the OGN gene product, designated Mimecan, is subject to in situ proteolytic cleavage to yield the mature Osteoglycin.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: OIF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité