Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-TSPAN15 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-9425R-A488
BOSSBS-9425R-A488EA 811 EUR InStock
BOSSBS-9425R-A488
Anti-TSPAN15 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
NET-7, also known as TSPAN15 (tetraspanin 15) or TM4SF15 (transmembrane 4 superfamily member 15), is a 294 amino acid multi-pass membrane protein that belongs to the transmembrane 4 superfamily, also known as the tetraspanin family. Members of the tetraspanin family are cell-surface proteins that are characterized by the presence of four hydrophobic domains and mediate signal transduction events that play a role in the regulation of cell development, activation, growth, motility, differentiation, and cancer. Considered molecular facilitators, tetraspanin proteins may regulate vesicle fusion and fission.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TSPAN15
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité