Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TAL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-9428R-A488
BOSSBS-9428R-A488EA 890 EUR InStock
BOSSBS-9428R-A488
Anti-TAL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Activation of TAL1 characterizes up to 60% of cases of human T cell acute lymphoblastic leukemia, making it the most frequent gain-of-function mutation observed in this disorder. TAL1 (also designated SCL) is a serine phosphoprotein and basic helix-loop-helix transcription factor known to regulate embryonic hematopoiesis. This transcription factor binds as a heterodimer with E2A and HEB/HTF4 to a nucleotide sequence motif termed the E-box. In addition, leukemogenesis is accelerated dramatically by transgenic co-expression of TAL1 and the catalytic subunit of casein kinase IIalpha, a serine/ threonine protein kinase known to modulate the activity of other bHLH transcription factors.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TAL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité