Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-HSPB7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-9430R-CY5
BOSSBS-9430R-CY5EA 890 EUR InStock
BOSSBS-9430R-CY5
Anti-HSPB7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
The heat shock proteins (HSPs) comprise a group of highly conserved, abundantly expressed proteins with diverse functions, including the assembly and sequestering of multiprotein complexes, transportation of nascent polypeptide chains across cellular membranes and regulation of protein folding. Heat shock proteins (also known as molecular chaperones) fall into six general families: HSP 90, HSP 70, HSP 60, the small HSPs, the immunophilins and the HSP 110 family. HSPB7 (heat shock 27kDa protein family, member 7), also known as cvHSP (cardiovascular heat shock protein) or Heat shock protein beta-7, is a member of the small HSP (sHSP) family expressed in heart and skeletal muscle. Members of the sHSP family contain a conserved C-terminal ?crystallin domain and typically function in homo- or heteromeric complexes. The sHSPs bind to denatured proteins and are responsible for preventing the aggregation of these proteins. In response to muscle fiber transformation and in muscular dystrophy, the expression levels of HSPB7 are drastically increased, suggesting that HSPB7 may be a useful target in therapeutic strategies for preventing age-related muscle wasting.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HSPB7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité