Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RNF27 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-9432R-A350
BOSSBS-9432R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9432R-A350
Anti-RNF27 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
The tripartite motif (TRIM) family of proteins are characterized by a conserved TRIM domain that includes a coiled-coil region, a B-box type zinc finger, one RING finger and three zinc-binding domains. TRIM8 (tripartite motif containing 8), also known as GERP (glioblastoma-expressed RING finger protein) or RNF27 (RING finger protein 27), is a 551 amino acid protein that is thought to function as an E3 ubiquitin-protein ligase that promotes SOCS-1 proteasomal degradation. As a widely expressed homodimer, TRIM8 localizes to nuclear bodies and contains two B box-type zinc fingers and one RING-type zinc finger. TRIM8 is expressed in lung, heart, brain and skeletal muscle, with low levels detected in intestine, placenta, leukocytes and liver. The gene encoding TRIM8 maps to human chromosome 10q24.32.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RNF27
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité