Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PAPOL A+B+G Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-9435R-A647
BOSSBS-9435R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9435R-A647
Anti-PAPOL A+B+G Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Polyadenylation of the 3-prime ends of eukaryotic mRNAs is a key event that takes place in the nucleus during maturation of mRNA. The reaction includes endoribonucleolytic cleavage of the pre-RNA at the poly(A) site that leads to synthesis of the poly(A) tail at the 3-prime end of the upstream cleavage product. The poly(A) polymerase (PAP) is required The adenosine addition reaction depends on poly(A) polymerase (PAP) activity. The testis express PAP-beta (TPAP) in the cytoplasm of spermatogenic cells. The adenosine addition function of PAP-beta plays a critical role in male germ cell production. PAP-beta-deficient transgenic mice display impaired expression of haploid-specific genes that are necessary for spermatogenesis. The intronless gene encoding human PAP-beta maps to chromosome 7p22.3.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PAPOL A+B+G
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité