Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MTA2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-9440R-CY3
BOSSBS-9440R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9440R-CY3
Anti-MTA2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
MTA1 is a component of the NURD (nucleosome remodeling and histone deacetylation) complex, which is associated with ATP-dependent chromatin-remodeling and histone deacetylase activity. MTA1 functions in conjunction with other components of NURD to mediate transcriptional repression as it facilitates the association of repressor molecules with the chromatin. Structurally, MTA1 contains a single SH3-binding motif and a zinc finger domain, along with a region similar to the co-repressor protein N-Cor. MTA1 is normally expressed at low levels in various tissues and is more highly expressed in testis. Overexpression of MTA1 correlates with tumor invasion and metastasis in various carcinomas including colorectal, gastrointestinal and breast carcinomas. Elevation of MTA1 levels in these tumors appears to enhance the metastases to lymph nodes, increase mammary cell motility and potentiate growth, and therefore may be an indicator for assessing the potential malignancies of various tumors. A similar protein, MTA2, also designated MTA1-L1 (MTA1-like protein 1), shares more than 55% sequence homology with MTA1 and is ubiquitously expressed.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MTA2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité