Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AMPK gamma 1/2/3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-9446R-A488
BOSSBS-9446R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9446R-A488
Anti-AMPK gamma 1/2/3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
AMPK is a heterotrimeric complex comprising a catalytic a subunit and regulatory b and g subunits. It protects cells from stresses that cause ATP depletion by switching off ATP-consuming biosynthetic pathways. AMPK is activated by high AMP and low ATP through a mechanism involving allosteric regulation, promotion of phosphorylation by an upstream protein kinase known as AMPK kinase and inhibition of dephosphorylation. Activated AMPK can phosphorylate and regulate in vivo hydroxy-methylglutaryl-CoA reductase and acetyl-CoA carboxylase, which are key regulatory enzymes of sterol synthesis and fatty acid synthesis, respectively. The human AMPKa1 and AMPKa2 genes encode 548 amino acid and 552 amino acid proteins, respectively. Human AMPKb1 encodes a 271 amino acid protein and human AMPKb2 encodes a 272 amino acid protein. The human AMPKg1 gene encodes a 331 amino acid protein. Human AMPKg2 and AMPKg3, which are 569 and 492 amino acid proteins, respectively, contain unique N-terminal domains and may participate directly in the binding of AMP within the AMPK complex.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: AMPK gamma 1/2/3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité