Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-BMP10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9447R-A680
BOSSBS-9447R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-9447R-A680
Anti-BMP10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Required for maintaining the proliferative activity of embryonic cardiomyocytes by preventing premature activation of the negative cell cycle regulator CDKN1C/p57KIP and maintaining the required expression levels of cardiogenic factors such as MEF2C and NKX2-5. Acts as a ligand for ACVRL1/ALK1, BMPR1A/ALK3 and BMPR1B/ALK6, leading to activation of SMAD1, SMAD5 and SMAD8 transcription factors. Inhibits endothelial cell migration and growth. May reduce cell migration and cell matrix adhesion in breast cancer cell lines.

Type: Primary
Antigen: BMP10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 331-424/424
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité