Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BMP10 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-9447R-HRP
BOSSBS-9447R-HRPEA 890 EUR InStock
BOSSBS-9447R-HRP
Anti-BMP10 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Required for maintaining the proliferative activity of embryonic cardiomyocytes by preventing premature activation of the negative cell cycle regulator CDKN1C/p57KIP and maintaining the required expression levels of cardiogenic factors such as MEF2C and NKX2-5. Acts as a ligand for ACVRL1/ALK1, BMPR1A/ALK3 and BMPR1B/ALK6, leading to activation of SMAD1, SMAD5 and SMAD8 transcription factors. Inhibits endothelial cell migration and growth. May reduce cell migration and cell matrix adhesion in breast cancer cell lines.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: BMP10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité