Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TSPAN9 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9448R-A750
BOSSBS-9448R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9448R-A750
Anti-TSPAN9 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The tetraspanin family is a group of cell surface proteins that regulate cell development, activation, growth and motility. Each member contains four hydrophobic domains and participates in the mediation of signal transduction. NET-5, also known as TSPAN9 (tetraspanin 9), is a 239 amino acid multi-pass membrane protein that belongs to the tetraspanin (TM4SF) family. NET-5 forms a complex with GPVI in the tetraspanin microdomains on the platelet surface, and is encoded by a gene that maps to human chromosome 12p13.33. Chromosome 12 encodes over 1100 genes and comprises approximately 4,5% of the human genome. Chromosome 12 is associated with a variety of diseases and afflictions, including hypochondrogenesis, achondrogenesis, Kniest dysplasia, Noonan syndrome and trisomy 12p, which causes facial developmental defects and seizure disorders.

Type: Primary
Antigen: TSPAN9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 131-239/239
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité