Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-5-mC Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-9450R-FITC
BOSSBS-9450R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-9450R-FITC
Anti-5-mC Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Cytidine is a nucleoside formed by a cytosine attached to a ribose ring via a beta-N1-glycosidic bond. DNA is methylated on cytidines by DNA methylases (DNMTs)to generate 5-methylcytidine (5-mC), a potent epigenetics marker and regulator of gene expression. The reverse reaction (cytidine demethylation) starts with its oxidation to hydroxymethyl- (5-hmC), formyl- (5-fC), and carboxy- (5-caC) cytidine. Several enzymes, including the Tet family of proteins have been implicated in cytidine demethylation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: 5mC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité