Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZFPM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-9451R-CY5.5
BOSSBS-9451R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9451R-CY5.5
Anti-ZFPM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Transcription regulator that plays an essential role in erythroid and megakaryocytic cell differentiation. Essential cofactor that acts via the formation of a heterodimer with transcription factors of the GATA family GATA1, GATA2 and GATA3. Such heterodimer can both activate or repress transcriptional activity, depending on the cell and promoter context. The heterodimer formed with GATA proteins is essential to activate expression of genes such as NFE2, ITGA2B, alpha- and beta-globin, while it represses expression of KLF1. May be involved in regulation of some genes in gonads. May also be involved in cardiac development, in a non-redundant way with ZFPM2/FOG2.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ZFPM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité