Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RGS4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-9452R-CY5.5
BOSSBS-9452R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9452R-CY5.5
Anti-RGS4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Inhibits signal transduction by increasing the GTPase activity of G protein alpha subunits thereby driving them into their inactive GDP-bound form. Activity on G(z)-alpha is inhibited by phosphorylation of the G-protein. Activity on G(z)-alpha and G(i)-alpha-1 is inhibited by palmitoylation of the G-protein.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RGS4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité