Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HEXIM1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-9460R
BOSSBS-9460REA 719 EUR InStock
BOSSBS-9460R
Anti-HEXIM1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Hexamethylene bis-acetamide inducible 1 (HEXIM1) and Hexamethylene bis-acetamide inducible 2 (HEXIM2) comprise a family of proteins which inhibit positive transcription elongation factor b (P-TEFb) through association with 7SK. P-TEFb is composed of a catalytic subunit, Cdk9, and either Cyclin T1 or T2 as a regulatory subunit. This complex regulates eukaryotic gene expression at the level of elongation. The C-terminal domains of HEXIM proteins interact directly with each other. Via these domains, HEXIM1 and HEXIM2 form stable homo- and hetero-oligomers, which may aid in the formation of the 7SK small nuclear ribonucleic acid particle. Despite their similar functions, HEXIM1 and HEXIM2 exhibit distinct expression patterns in various established cell lines and human tissues.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: HEXIM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité