Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HEY2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-9461R-A350
BOSSBS-9461R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9461R-A350
Anti-HEY2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
The LIN-12/Notch family of transmembrane receptors plays a central role in development by regulating cell fate and establishing boundaries of gene expression. Notch signaling activates the Hairy/Enhancer of split (HES) genes, which encode basic helix-loop-helix (bHLH) transcriptional repressors that are critical for directing embryonic patterning and development. The Hairy-related transcription factors (HRTs) comprise a subclass of bHLH proteins that exhibit structural similarity with the HES proteins and include HRT1, HRT2 and HRT3. The HRT family (also designated Hesr, Hey, CHF and Gridlock) contain a bHLH domain, an Orange domain and a novel YRPW domain, which is absent in HRT3. The Hairy-related genes map to human chromosomes 8q21, 6q21 and 1p34.3 for HRT1, HRT2 and HRT3, respectively, and are downstream targets for Notch signaling. HRT1 is expressed in the somitic mesoderm, central nervous system, kidney, heart, nasal epithelium and limb buds in murine embryos as well as in adult tissues. It has altered expression in many breast, lung and kidney tumors. Like HRT1, HRT2 and HRT3 are also expressed in developing somites, heart and nervous system.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HEY2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité