Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HOPX Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-9462R-HRP
BOSSBS-9462R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-9462R-HRP
Anti-HOPX Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Atypical homeodomain protein which does not bind DNA and is required to modulate cardiac growth and development. Acts via its interaction with SRF, thereby modulating the expression of SRF-dependent cardiac-specific genes and cardiac development. Prevents SRF-dependent transcription either by inhibiting SRF binding to DNA or by recruiting histone deacetylase (HDAC) proteins that prevent transcription by SRF. Overexpression causes cardiac hypertrophy (By similarity). May act as a tumor suppressor.

Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: HOPX
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité