Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SYNC Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-9463R
BOSSBS-9463REA 719 EUR InStock
BOSSBS-9463R
Anti-SYNC Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Syncoilin (SYNC) is a 483 amino acid member of the intermediate filament family. Localized to the perinuclear region of cytoplasm, Syncoilin interacts with Alpha-Dystrobrevin and Desmin. Syncoilin links the dystrophin associated protein complex (DAPC) to desmin filaments in muscle, and is therefore found at high levels in cardiac and skeletal muscle. Syncoilin is upregulated at the sarcolemma in individuals with various forms of neuromuscular disease. The gene that encodes Syncoilin maps to human chromosome 1, which is the largest human chromosome spanning about 260 million base pairs and making up 8% of the human genome. There are about 3,000 genes on chromosome 1, and considering the great number of genes there are also a large number of diseases associated with chromosome 1.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: SYNC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité