Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-MEF2B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-9470R
BOSSBS-9470REA 719 EUR InStock
BOSSBS-9470R
Anti-MEF2B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The myocyte enhancer factor-2 (MEF-2) family of transcription factors associate with co-repessors or co-activators to regulate development and function of T cells, neuronal cells, and muscle cells. Four family members, termed MEF-2A, -2B, -2C, and -2D, arise from alternatively spliced transcripts. These members bind as homo- and heterodimers to the MEF-2 site in the promoter region of affected genes. Differential regulation in the expression of the four transcripts implies functional distinction for each during embryogenesis and development. The process of differentiation from mesodermal precursor cells to myoblasts has led to the discovery of a variety of tissue-specific factors that regulate muscle gene expression. The myogenic basic helix-loop-helix proteins, including MyoD, myogenin, Myf-5, and MRF4, are one class of identified factors. The MEF-2 family represents a second class of DNA binding regulatory proteins. Each of these proteins binds to the MEF-2 target DNA sequence present in the regulatory regions of many muscle-specific genes.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: MEF2B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité