Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MEF2B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-9470R-CY3
BOSSBS-9470R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9470R-CY3
Anti-MEF2B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The myocyte enhancer factor-2 (MEF-2) family of transcription factors associate with co-repessors or co-activators to regulate development and function of T cells, neuronal cells, and muscle cells. Four family members, termed MEF-2A, -2B, -2C, and -2D, arise from alternatively spliced transcripts. These members bind as homo- and heterodimers to the MEF-2 site in the promoter region of affected genes. Differential regulation in the expression of the four transcripts implies functional distinction for each during embryogenesis and development. The process of differentiation from mesodermal precursor cells to myoblasts has led to the discovery of a variety of tissue-specific factors that regulate muscle gene expression. The myogenic basic helix-loop-helix proteins, including MyoD, myogenin, Myf-5, and MRF4, are one class of identified factors. The MEF-2 family represents a second class of DNA binding regulatory proteins. Each of these proteins binds to the MEF-2 target DNA sequence present in the regulatory regions of many muscle-specific genes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MEF2B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité