Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NFAT5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9473R-A680
BOSSBS-9473R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9473R-A680
Anti-NFAT5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The product of this gene is a member of the nuclear factors of activated T cells family of transcription factors. Proteins belonging to this family play a central role in inducible gene transcription during the immune response. This protein regulates gene expression induced by osmotic stress in mammalian cells. Unlike monomeric members of this protein family, this protein exists as a homodimer and forms stable dimers with DNA elements. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Type: Primary
Antigen: NFAT5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 221-320/1531
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité