Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NFAT5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-9474R-CY3
BOSSBS-9474R-CY3EA 922 EUR InStock
BOSSBS-9474R-CY3
Anti-NFAT5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Members of the NFAT (nuclear factor of activated T cells) family of transcription factors are related to NFkB/Rel proteins and form cooperative complexes with the AP-1 proteins, Fos and Jun, on DNA to regulate cytokine expression in T cells. NFAT proteins are widely expressed and alternatively modified to generate splice variants, and they are localized to both the cytosol (NFATc) and to the nucleus (NFATn). NFAT1, NFAT2, and NFAT4 are predominantly expressed in immune cells, and NFAT2 and NFAT3 are expressed at high levels in cardiac tissues. In addition to activating cytokine gene transcription, NFAT2 is also implicated in cardiac valve development, and NFAT3 is involved in cardiac hypertrophy. NFAT5 is detected in both immune and nonimmune cells and, like other NFAT proteins, contains a highly conserved Rel-like binding domain that mediates NFAT proteins associating with specific consensus sequences on DNA. NFAT proteins are activated by increases in intracellular calcium, which leads to the calmodulin-dependent phosphatase, calcineurin, dephosphorylating NFAT proteins. This activating event induces a conformational change in the protein structure that exposes the nuclear localization signal and facilitates the translocation of NFAT proteins from the cytosol into the nucleus.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NFAT5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité