Anti-Wnt16 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-9476R-A680
BOSSBS-9476R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9476R-A680
Anti-Wnt16 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Ligand for members of the frizzled family of seven transmembrane receptors. Probable developmental protein. May be a Signalling molecule which affects the development of discrete regions of tissues. Is likely to signal over only few cell diameters (By similarity).
Type: Primary
Antigen: Wnt16
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 186-365/365
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité