Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PDE4DIP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-9477R-A647
BOSSBS-9477R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9477R-A647
Anti-PDE4DIP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
May function as an anchor sequestering components of the cAMP-dependent pathway to Golgi and/or centrosomes.Myomegalin, is a 2,346 amino acid protein that contains one NBPF domain and localizes to the nucleus, cytoplasm, centrosome and Golgi apparatus. Expressed at high levels in fetal and adult heart and at lower levels in brain and placenta, myomegalin is thought to function as an anchoring protein that sequesters members of the cAMP-dependent pathway to the Golgi and to centrosomes, thereby mediating cAMP pathway dynamics. Translocations in the gene that encodes myomegalin are associated with myeloproliferative disorders (MBDs), a group of diseases caused by an overproduction of blood cells. Myomegalin exists as twelve isoforms due to alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PDE4DIP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité