Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SMARCD3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9479R-A680
BOSSBS-9479R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9479R-A680
Anti-SMARCD3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
SMARCD3, is a member of the SMARCD family and contains one SWIB domain. Two isoforms, isoform 1 and isoform 2 exist due to alternative splicing events. Both isoforms are expressed in placenta, salivary gland, kidney, brain, trachea, uterus, prostate, testis, thyroid, spleen and heart, while isoform 1 is also expressed in adipose tissue and skeletal muscle. Localizing to the nucleus, SMARCD3 is a component of the ATP-dependent chromatin remodeling complex SNF/SWI and is believed to play a role in nucleosome remodeling. SMARCD3 also plays an important role in the regulation of muscle development. In mice, the silencing of the gene en-coding SMARCD3 leads to defects in heart morphogenesis. In addition, both isoforms of SMARCD3 directly interact with and function as coactivators for several transcription factors.

Type: Primary
Antigen: SMARCD3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-200/483
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité