Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-REEP5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-9481R-CY5.5
BOSSBS-9481R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9481R-CY5.5
Anti-REEP5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
REEP5 is a 189 amino acid multi-pass membrane protein. Thought to promote the functional cell surface expression of olfactory receptors, REEP5 belongs to the DP1 family and is encoded by a gene that maps to chromosome 5. With 181 million base pairs encoding around 1,000 genes, chromosome 5 is about 6% of human genomic DNA. Chromosome 5 is associated with Cockayne syndrome through the ERCC8 gene and familial adenomatous polyposis through the adenomatous polyposis coli (APC) tumor suppressor gene. Treacher Collins syndrome is also chromosome 5 associated and is caused by insertions or deletions within the TCOF1 gene. Deletion of the p arm of chromosome 5 leads to Cri du chat syndrome. Deletion of 5q or chromosome 5 altogether is common in therapy-related acute myelogenous leukemias and myelodysplastic syndrome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: REEP5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité