Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-JMJD7 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-9486R-HRP
BOSSBS-9486R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-9486R-HRP
Anti-JMJD7 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
A crucial regulator of chromatin dynamics and DNA transcription is the covalent modification and methylation of histones. Generally, methylation of certain lysine residues on Histone H3 and Histone H4 can be associated with transcriptionally active or inactive chromatin. This regulation has profound effects on the expression of genes and is part of an epigenetic memory network that determines cell fate. JMJD7 (Jumonji domain-containing protein 7) is a member of a family of JMJC domain-containing histone demethylases that are directly involved in removing methyl residues from distinct and unique lysine residues. These actions are implicated in gene expression and the regulation of cell senescence. JMJC domain-containing histone demethylases are also likely involved in development via their ability to regulate gene expression. JMJD7 contains one JMJC domain and was originally thought to be an alternatively spliced isoform of PLA2G4B.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: JMJD7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité